Learn More
Unity Lab Services™ Documentation de validation des congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™
Fournisseur de services OEM. Tous les protocoles conçus pour optimiser l’efficacité sont inclus avec chaque documentation de validation des congélateurs ultra-basse température pour les séries Forma 900, HeraFreeze HFUB et HFC , Thermo Scientific TSC et TSE, Revco EXF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140 et ULT7150
Marque: Unity Lab Services™ IOQDOCE89003481
Code nomenclature Nacres: UA.37
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
Documentation QI / QO qui inclut les exigences réglementaires et les normes de l’industrie en matière de conformité aux instruments. Nos documents sont tenus à jour grâce à des examens annuels. Nous travaillons directement avec nos experts produits pour disposer de la documentation la plus à jour possible.
Spécification
Congélateurs Thermo Scientific à ultra basse température, y compris les séries Forma 900, HeraFreeze HFUB et HFC, Thermo Scientific TSC et TSE, Revco EXF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140 et ULT7150 | |
Documentation uniquement pour les services suivants non inclus : La validation (QI / QO) comprend une procédure de protocole normalisée, QI : Vérifier les conditions d’installation et d’environnement, QO : Vérifier le fonctionnement conformément aux spécifications de conception, démarrer les tests de porte et de perte d’alimentation. | |
Contactez votre représentant commercial local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues. | |
Documentation QI / QO |