Learn More
Epredia™ Lames de microtome jetables Ultra
Code produit. p-3992646 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Profile:
Bas
Haut
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 12191830
Marque: Epredia™ 3053835
Edge
Les lames de microtome Epredia™ ultra offrent une grande cohérence, une durabilité impressionnante, une fiabilité et des performances précises.
  • Les lames universelles à profil haut et bas peuvent être utilisées avec n’importe quel microtome ou cryostat sur le marché
  • Profil d’angle unique qui accélère la coupe
  • Longévité accrue : Produit un bord deux fois plus solide que les lames traditionnelles
  • Cohérence fiable : un nouveau procédé exclusif qui garantit un revêtement durable et homogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Profile Bas
À utiliser avec (équipement) Microtomes, cryostats
Jetable Oui
Angle de coupe 34°