Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs à rotor TX-400
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour une utilisation avec le rotor à godets oscillants TX-400
Conditionnement:
4 pièces
Description
Pour une utilisation avec le rotor à godets oscillants TX-400
Les adaptateurs permettent au rotor d’accepter des flacons jusqu’à 250 ml et des tubes jusqu’à 100 ml.
- Capacité maximale de l’adaptateur : 4 x 250 ml (4 x 400 ml avec bio-flacons en polypropylène de 400 ml)
- Dia.ext. maximum de l’adaptateur x L : 62 X 125 mm (80 x 125 mm avec bio-flacons de 400 ml)
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour rotor |
| Capacité | 4,5-6 ml |
| Diamètre max. du tube | 13 mm |
| Longueur max. du tube | 110 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour une utilisation avec le rotor à godets oscillants TX-400 |
| Dimension du tube | 4,5 à 6 ml |