Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire hautes performances de la série TSX
Des solutions de réfrigération innovantes pour la santé et la recherche
Marque:  Thermo Scientific™ TSX4505GV
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 238.00000kg
Code produit. 15993610
  • 10185.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-10-2024
Description
Les réfrigérateurs de laboratoire hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage de qualité de laboratoire de milieux de culture, de réactifs, de produits de chimiothérapie, pharmaceutiques et d’autres médicaments nécessitant une température comprise entre 2° et 8°C. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
  • Conçus pour stocker en toute sécurité les produits médicaux et de laboratoire, notamment les vaccins, les produits pharmaceutiques, les milieux de culture et les réactifs, nécessitant une plage de températures comprise entre 2°C et 8°C
  • Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
  • Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 40 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
  • Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency’
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Plage de températures de fonctionnement comprise entre 2° et 8°C, paramétrage usine à 5°C)
  • Choix de modèles avec portes vitrées ou pleines
  • Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
  • Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
  • Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
  • Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreurs graphiques en option disponibles
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Spécification
Réfrigérateur haute performance
1297 L
R290
2
cUL, cUL, CE
Série TSX
Automatique
En option
28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
36,6 in
93,1 cm
78,5 in
199,4 cm
56,5 in
143,5 cm
15 A (CB)
208/230 V
50/60 Hz
611 lb
45,8 f^3
3°C-7°C (5°C)
Vitre coulissante
8 fils
Microprocesseur
La garantie varie selon les pays, veuillez nous contacter pour plus de détails.
Alarme, Enregistreur
Compatible Smart-Vue
36,6 x 56,5 x 78,5 in (93,1 x 143,5 x 199,4 cm)
28,5 in
72,4 cm
58 in
147,3 cm
52,5 in
133,4 cm
CEE 7/7
208 - 230 V, 50 Hz
Écoénergétique
277 kg
Promotions
Prestations de service
*Données internes. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific.