Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire hautes performances de la série TSX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15933620 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (impériale):
11.5 cu . pi
23 f^3
29,2 f^3
45,8 pied cube
51,1 pied cube
Modèle de porte:
Double, solide
Solide
Verre
Verre double
Vitre coulissante
Type de bouchon:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Alimentation électrique:
208 - 230 V, 50 Hz
208 - 230 V, 50/60 Hz
208 - 230 V, 60 Hz
208-230 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15933620
Marque: Thermo Scientific™ TSX5005SV
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Des solutions de réfrigération innovantes pour la santé et la recherche
Les réfrigérateurs de laboratoire hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage de qualité de laboratoire de milieux de culture, de réactifs, de produits de chimiothérapie, pharmaceutiques et d’autres médicaments nécessitant une température comprise entre 2° et 8°C. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
  • Conçus pour stocker en toute sécurité les produits médicaux et de laboratoire, notamment les vaccins, les produits pharmaceutiques, les milieux de culture et les réactifs, nécessitant une plage de températures comprise entre 2°C et 8°C
  • Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
  • Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 40 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
  • Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency’
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Plage de températures de fonctionnement comprise entre 2° et 8°C, paramétrage usine à 5°C)
  • Choix de modèles avec portes vitrées ou pleines
  • Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
  • Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
  • Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
  • Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreurs graphiques en option disponibles
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réfrigérateur haute performance
Capacité (impériale) 51,1 pied cube
Capacité (métrique) 1447 l
Gamme de températures 3°C to 7°C
Température (point de consigne) 3°-7°C (5°C)
Réfrigérant R290
Modèle de porte Double, solide
No. of Doors 2
Étagères 8
Certifications/Conformité cUL, UL, CE, CE
Affichage Microprocesseur
Gamme de produits TSX Series
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Enregistreur graphique En option
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 37,9 x 56,5 x 78,5 in (96,2 x 143,5 x 199,4 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 37,8 in
Profondeur (impériale) intérieure 28,5 in
Profondeur (métrique) extérieure 96,0 cm
Profondeur (métrique) intérieure 72,4 cm
Hauteur (impériale) extérieure 78,5 in
Hauteur (impériale) intérieure 58 in
Hauteur (métrique) extérieure 199,4 cm
Hauteur (métrique) intérieure 147,3 cm
Largeur (impériale) extérieure 56,5 in
Largeur (impériale) intérieure 52,5 in
Largeur (métrique) extérieure 143,5 cm
Largeur (métrique) intérieure 133,4 cm
Ampérage 15 A (CB)
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 208/230 V
Alimentation électrique 208-230 V, 50 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Concept écologique Écoénergétique
Afficher plus Afficher moins
*Données internes. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific.