Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs -20°C pour enzymes à dégivrage manuel hautes performances de la série TSX
GREENER_CHOICE
Les congélateurs -20 °C pour enzymes à dégivrage manuel hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX offrent un choix durable pour le stockage des enzymes.
Marque:  Thermo Scientific™ TSX2320ED
Code produit. 15988810
  • 10653.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les congélateurs -20°C pour enzymes à dégivrage manuel hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage des enzymes nécessitant une température de -20°C. La technologie V-drive qui équipe la gamme est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
  • Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dBA, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
  • Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 50 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
  • Les réfrigérants R290 naturels rendent la série TSX conforme à la politique SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement)
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Plage de température de 35° à 15°C, paramétrage usine à 20°C
  • Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
  • Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec sécurité des points de consigne et alarmes
  • Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts d’alarme à distance
  • Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreurs graphiques en option disponibles
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Congélateur pour enzymes
650 L
Solide
9
Microprocesseur
TSX Series
Manuel
37,5 x 28 x 78,6 in (95,3 x 71,1 x 199,6 cm)
28,5 in
72,3 cm
58 in
147,3 cm
24 in
61 cm
En option
15 A
208/230 V
50/60 Hz
R290
216 kg
191 kg
23 pi3
de -25°C à -15°C (-20°C)
1
UL, ENERGYSTAR, cUL
45 bacs à enzymes
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
37,5 in
95,3 cm
78,6 in
199,6 cm
28 in
71,1 cm
Sans fil
Compatible Smart-Vue
NEMA 6-15
208-230 V, 60 Hz
Écoénergétique
476 lb
422 lb
9
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
*Données internes. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific.