Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour stations de travail Tecan™ et Axon™ Instruments PatchXpress
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
960 pièces
Description
Pour une utilisation avec les stations de travail Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress
Pointes de pipettes transparentes, type Tecan.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 50 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Blanc |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation |
| À utiliser avec (équipement) | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, Cavro, patchXpress |
| Matériau | Polypropylène |