Learn More
Thermo Scientific™ Thermo-Tube Plate
Code produit. 10632664
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10632664
Marque: Thermo Scientific™ AB0731
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Douze rangées de huit barrettes Thermo de 0,2 ml préassemblées dans une plaque de retenue pour faciliter le retrait des barrettes de tubes du bloc du thermocycleur après la PCR.
La plaque Thermo Scientific Thermo-Tube comporte 12 rangées de huit barrettes Thermo de 0,2 ml. La plaque est dotée des butées de bloc sur le fond afin de pouvoir facilement l’enlever du thermocycleur. La plaque est scellable et elle est compatible avec la plupart des thermocycleurs.
Points clés
  • Volume maximum des puits : 0,2 ml
  • Douze rangées de huit Thermo-bandes, pré-assemblées dans une plaque de retenue de bande
  • Le bloc s’arrête sur la partie inférieure du dispositif de retenue pour faciliter le retrait du thermocycleur
  • Convient à une utilisation avec la plupart des thermocycleurs, y compris les Perkin-Elmer 9600™ et 9700™
  • Scellable à l’aide de Thermo-Mats, de feuilles de métal et de films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons plats et bombés
Applications
  • PCR
Certifications
Certifiées exemptes de DNase, d’ARNase et d’ADN génomique humain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Certifié sans RNase / DNase
Conditionnement 25/plaque
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque PCR
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur
Type de jupe Semi
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) du puits 0,2 ml
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,1 ml
Vitesse de réaction Étalon