Learn More
Thermo Scientific™ Film de thermoscellage Thermo-Seal
Convient aux applications de stockage à basse température à long terme, aux applications de transport et aux applications de haute température telles que la PCR
Marque: Thermo Scientific™ AB-0559
85.68 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Feuille et film thermosoudable ABgène• Thermo-Seal
• Feuille thermosoudable
• Feuille thermosoudable
Spécification
Thermo-joint ; laminé feuille de métal, 85 x 135 mm | |
Aluminum | |
Pour scelleuse pour plaque de laboratoire automatisée ALPS 25 | |
Feuilles |