Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7214197
Click to view available options
Réfrigéré:
No
Oui
Gamme de produits:
Certifiée IVD
Usage général uniquement
Alimentation électrique:
208/240 V
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17150609
Marque: Thermo Scientific™ 75009956
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Gamme de centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall ST4F Plus
The ST4F/ST4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
  • Facilité d’utilisation :
    • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
    • La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
    • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
    Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
    • Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
    • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
    • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
    Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
    • Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
    • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
    • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
    Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
    • Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
    • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
    Conception à faible encombrement :
    • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
    Efficacité énergétique :
    • Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend le rotor doit être acheté séparément
Gamme de produits Usage général uniquement
Type de contrôleur Microprocesseur
Certifications/Conformité EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15
Capacité 4 x 1 000 ml avec le rotor TX-1000
Vitesse max. 15 200 tr/min (rotor Microliter 30 x 2)
Réfrigéré No
FCR max. 25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2
Rotor inclus Non
Fonctions de sécurité Détection de balourds SMARTSpin, prévention anti-pince doigts, fabrication résistante aux chocs
Dimensions (H x l x P) 32,8 x 22,3 x 27,2 po (83,5 x 56,6 x 69 cm)
Système d’entraînement Direct, induction sans brosse à profil bas
Stockage de programmes Jusqu’à 100 programmes via un bouton-poussoir et une interface LCD à contraste élevé
Profil (accélération / freinage) 9 profils d’accélération/10 de décélération
Type Centrifugeuse multifonction
Alimentation électrique 208/240 V
Affichage Écran LCD à contraste élevé, bouton-poussoir
Ventilée Oui
Concept écologique Faible consommation d’énergie, moins de déchets