Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes à centrifuger Sorvall™ Legend™ T/RT, pour nacelles de rotor rondes
À utiliser avec les rotors quatre places 75006445 et 75006434 équipés d’un godet rond 75006441
Marque: Thermo Scientific™ 75008135
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptateurs vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper votre rotor.
Spécification
Rotor LH-4000W et LH-4000 avec nacelle ronde | |
Rouge | |
15 ml |