Learn More
Thermo Scientific™ Chariots pour centrifugeuses Sorvall™ Legend™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
55,1 cm
74,9 cm
Hauteur (métrique):
29,0 cm
59,9 cm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Pour toutes les centrifugeuses Legend série T ; Tailles indiquées dans le tableau
- Modèles à hauteur de paillasse ou sous armoire disponibles
- Avec roulettes
Specifications
Specifications
| Type | Table roulante |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ RT, Mach 1.6R |
| Longueur (métrique) | 66,5 cm |
| Hauteur (métrique) | 29,0 cm |
| Largeur (métrique) | 74,9 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction