Learn More
Thermo Scientific™ Chariots pour centrifugeuses Sorvall™ Legend™
Code produit. 10040112 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
55,1 cm
74,9 cm
Hauteur (métrique):
29,0 cm
59,9 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10040112
Marque: Thermo Scientific™ 76000078
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Vous pouvez éloigner la centrifugeuse de votre paillasse principale ou l’utiliser comme unité sous paillasse
  • Pour toutes les centrifugeuses Legend série T ; Tailles indiquées dans le tableau
  • Modèles à hauteur de paillasse ou sous armoire disponibles
  • Avec roulettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 66,5 cm
Hauteur (métrique) 29,0 cm
Largeur (métrique) 55,1 cm