Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse Series SL1 Plus
Conception ergonomique, interface utilisateur standard à haut contraste pour jusqu'à 6 programmes sauvegardés avec un fonctionnement simple par bouton poussoir pour les applications de routine.
Marque: Thermo Scientific™ 75009000
Description
The SL1/SL1R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. Quickly and securely swap between 14 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact centrifuge has a capacity up to 1.6L and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes and 16 x 50mL conical tubes with biocontainment and is ideal for routine applications.
Facilité d’utilisation :
- Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
- La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
- Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
- Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
- Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
- Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
- Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
- Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
- Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
- Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
- Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
Conception à faible encombrement :
- Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
Efficacité énergétique :
- Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
Spécification
EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15, ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
4 x 400 ml avec le rotor TX-400 | |
15 200 tr/min (rotor Microliter 30 x 2) | |
LED | |
Faible consommation d’énergie, moins de déchets | |
stockez jusqu’à 6 programmes | |
9 profils d’accélération/10 de décélération | |
Pièce | |
Détection de balourds SMARTSpin, prévention anti-pince doigts, fabrication résistante aux chocs | |
Oui | |
100/115/220/230 V |
Microprocesseur | |
25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2 | |
No | |
Direct, induction sans brosse à profil bas | |
le rotor doit être acheté séparément | |
Certification IVD | |
Jusqu’à 6 programmes via un bouton-poussoir et une interface LCD à contraste élevé | |
Non | |
Centrifugeuse multifonction | |
14,2 x 17,5 x 26 po (36,2 x 56,6 x 66 cm) |
Promotions
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Faites-nous une offre sur les centrifugeuses
Profitez de tarifs spéciaux sur les meilleures centrifugeuses. Faites-nous une offre dès aujourd'hui et améliorez l'équipement de votre laboratoire. Offre limitée !Code promotionnel: 21629Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant