Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert LVI en verre fritté Thermo Scientific
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 09215501
Code produit. 12954061
  • 72.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • S’utilise avec les instruments Thermo Scientific
Spécification
Spécification
1 de chaque
Insert d’injection à gros volumes (LVI)
2,75 mm
Verre fritté
120 mm
0,78 / 1,8 mm
Instruments GC Thermo Scientific