Learn More
Epredia™ Forceps pour tissus Shandon™, 2 x 3 dents
Code produit. 15262888 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
5,5 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15262888
Marque: Epredia™ 76602
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles en qualité supérieure et standard
  • Trempé, durci et passivé avec le plus grand soin
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
  • Garanti exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Forceps
Qualité Premium
Nombre de dents 2 x 3
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 14,0 cm