Learn More
Epredia™ Cassettes pour tissus IV Shandon™ Tissue-Loc™
Code produit. p-3991958 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Lilas
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 12560077
Marque: Epredia™ 41721
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Compatible avec les étiqueteuses pour cassettes Epredia™ Shandon MicroWriter™ et PrintMate™
  • Jetable
  • Contient des échantillons de tissus pendant l’enrobage et le traitement
  • Type de pores : Petites fentes
  • Livrées en boîtes de 250 cassettes munies de leur couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de pores Small Slots
Type de bouchon Hinged
Couleur Bleu