Learn More
Epredia™ Couvercles en plastique Shandon™
À utiliser sur les systèmes d’immunocoloration Shandon Sequenza™ et Cadenza™
Marque: Epredia™ 72110017
180.62 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Permet de réduire l’utilisation de réactifs coûteux.
- Dispositif qui s’adapte à une lame de microscope standard, permettant ainsi l’immunocoloration des échantillons avec une quantité minimale de réactif
- Permet au technicien de gagner un temps considérable
- Élimine la manipulation des lames entre les étapes successives
- Permet de positionner les coupes pratiquement n’importe où sur la lame
- Protège l’échantillon de la dessiccation pendant les incubations prolongées
- Garantit une qualité de coloration uniforme
Spécification
Repère | |
25/paquet |