Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage automatique à vis avec bouchons
Les bouchons et flacons Thermo Scientific sont disponibles dans une grande variété de tailles et de configurations pour répondre aux besoins de nombreuses applications.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-595
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Description
Les bouchons et flacons Thermo Scientific sont disponibles dans une grande variété de tailles et de configurations pour répondre aux besoins de nombreuses applications.
Spécification
Bleu | |
Verre borosilicaté | |
1,25 po | |
Bouchon à vis | |
Boîte de 1000 |
12 mm | |
2,0 ml | |
Surestop | |
32 mm | |
9 mm |