Learn More
Thermo Scientific™ Godets ronds pour rotor à godets oscillants 4-places
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotor swing-out
Conditionnement:
1 pièce
Description
Informations sur la commande
Vendus individuellement ; commander la quantité correcte pour équiper le rotor. Couvercles de confinement biologique (75-007-598) disponibles séparément. Les adaptateurs en option conviennent à des styles et des volumes de tubes différents de 1,5 à 50 ml. Aucun adaptateur n’est requis pour le flacon de 100 ml.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Rotor swing-out |