Learn More
Thermo Scientific™ Rotors pour concentrateurs Savant™ DNA SpeedVac™
Rotors accessoires
Marque:  Thermo Scientific™ RH6-25
Code produit. 11718579
  • 1256.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Rotors circulaires faciles d’utilisation avec différentes tailles d’alvéoles pour tubes afin d’accueillir différentes tailles d’échantillons. Ces rotors ne nécessitent aucun accessoire supplémentaire et s'intègrent directement dans votre concentrateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube en verre et en plastique
Rotor de concentrateur Savant™ SpeedVac™ ADN
6 tubes de 30 ml
30 mL