Learn More
Thermo Scientific™ Rotor pour deux microplaques à puits profonds RH2MP
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Concentrateur Savant™ ISS110 DNA SpeedVac™
Conditionnement:
1 pièce
Description
Rotor ; Thermo Scientific ; Pour deux microplaques à puits peu profonds ; Contient deux plaques par cycle ; RH2MP
Rotor SpeedVac™
• Rotor grande vitesse d'évaporation Capacité réduite mais vitesse d'évaporation améliorée par passage du fond des tubes à proximité de la paroi chauffante
• Rotor
• Rotor grande vitesse d'évaporation Capacité réduite mais vitesse d'évaporation améliorée par passage du fond des tubes à proximité de la paroi chauffante
• Rotor
Spécification
Spécification
| Type | Rotor de concentrateur |
| À utiliser avec (équipement) | Concentrateur Savant™ ISS110 DNA SpeedVac™ |
| Capacité | 2 plaques |