Learn More
Thermo Scientific™ RockIt Rocking bioreactor BioProcess Container (BPC)
710.00€ - 760.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Single-Use Bioreactor |
---|---|
Détails du port | 5 Panel ports |
Matériau de la tubulure 1 | C-flex |
Matériau de la tubulure 2 | P.C. Silicone |
Matériau de la tubulure 3 | C-flex |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17958151
|
Thermo Scientific
SH30980.03 |
20 L |
710.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17918201
|
Thermo Scientific
SH30980.04 |
50 L |
760.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
Single-Use Bioreactor | |
C-flex | |
C-flex | |
P.C. Silicone |
5 Panel ports | |
P.C. Silicone | |
P.C. Silicone |