Learn More
Epredia™ Envi-Ro-Tech™ Freezing Spray
Ozone-friendly freezing spray for use at the microtome and cryostat
Marque:  Epredia™ 6769038
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 12552726
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Facilitates rapid freezing and consistent results
  • Attachable capillary nozzle enables spot freezing
  • Contains 1,1,1,2 Tetrafluoroethane
Spécification
Spécification
8 oz, can; 6/Cs
Freezing Spray
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Gaz sous pression
Mention de danger
  • H280-Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P410+P403-Protéger du rayonnement solaire Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,1,1,2- tetraflouroethane