Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416, Culti-Loops™
Thermo Scientific Remel Burkholderia cepacia ATCC 25416, Culti-Loops, ATCC : 25416TM, espèces : Burkholderia cepacia, applications recommandées : Soins de santé
Marque: Thermo Scientific™ R4605220
285.33 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Thermo Scientific Remel Burkholderia cepacia ATCC 25416, Culti-Loops, ATCC : 25416TM, espèces : Burkholderia cepacia, applications recommandées : Soins de santé
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié. Il est recommandé d’utiliser les Culti-Loop dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques. Les Culti-Loops sont des anses d’inoculation prêtes à l’emploi, jetables contenant des micro-organismes stabilisés, conservés et viables.
Informations sur la commande
Les produits Culti-Loops sont scellés individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnés par paquet de cinq. Chaque Mycobacti-Loops est scellée individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnée par paquet de un. Les produits BactiDisk sont conditionnés en lot de 10 disques par flacon.
Spécification
Burkholderia cepacia | |
Culti-Loop [EN] | |
UCB 717 [717-ICPB 25, Ballard 717, CCUG 12691, CCUG 13226, CFBP 2227, CIP 80,24, DSM 7288, HAMBI 1976, ICMP 5796, IFO 14074, JCM 5964, LMG 1222, NCCB 76047, NCPPB 2993, NCTC 10743, NRRL B-14810] |
25416™* | |
10 disques / flacons |
Les Culti-Loops sont marquées CE.