Learn More
Thermo Scientific™ Bacillus cereus Remel™ ATCC™ 11778™, Culti-Loops™
Thermo Scientific Remel Bacillus cereus ATCC 11778, Culti-Loops, ATCC : 11778TM, espèces : Bacillus cereus, applications recommandées : Soins de santé, désignation des souches : Souche FDA PCI 213 [ATCC 9634, NCTC 10320, S.A. Waksman souche O]
Marque: Thermo Scientific™ R4601220
130.98 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Thermo Scientific Remel Bacillus cereus ATCC 11778, Culti-Loops, ATCC : 11778TM, espèces : Bacillus cereus, applications recommandées : Soins de santé, désignation des souches : Souche FDA PCI 213 [ATCC 9634, NCTC 10320, S.A. Waksman souche O]
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié. Il est recommandé d’utiliser les Culti-Loop dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques. Les Culti-Loops sont des anses d’inoculation prêtes à l’emploi, jetables contenant des micro-organismes stabilisés, conservés et viables.
Informations sur la commande
Les produits Culti-Loops sont scellés individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnés par paquet de cinq. Chaque Mycobacti-Loops est scellée individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnée par paquet de un. Les produits BactiDisk sont conditionnés en lot de 10 disques par flacon.
Certifications
Les Culti-Loops sont marquées CE.
Spécification
Bacillus cereus | |
Culti-Loop [EN] | |
Souche FDA PCI 213 [ATCC 9634, NCTC 10320, S.A. Waksman souche O] |
11778™* | |
5 anses/boîte |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.