Learn More
Thermo Scientific™ QCC (changement rapide de colonne) pour les instruments Agilent
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Adaptateur de détecteur TCD
Adaptateur d’injecteur S / SL
Un écrou
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
QCC (changement rapide de colonne) : installation de colonne étanche
- Installation de colonne GC analytique sans outil
- Ferrules en graphite
Les kits QCC complets comprennent :
- Un adaptateur d’injecteur
- Un adaptateur de détecteur
- Un écrou
- Des ferrules (1 de chaque : 0,25 ,0.32,0.53)
- Coupe-colonne en céramique
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur |
| Description | Adaptateur de détecteur TCD |