Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à centrifuger en PP
Code produit. p-2826217 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 ml
750 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10729181
Marque: Thermo Scientific™ 75007583
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon en PP avec bouchon
Bouteille à centrifuger pour centrifugeuses Thermo Scientific, Sorvall,
• Bouteille fond plat PP 750mL
• Insertion directe dans les nacelles 750mL
• Bouchon vissant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 400 ml (13 oz)
Capacité (métrique) 400 ml
Capacité (impériale) 13 oz
Matériau PP
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses