Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à centrifuger en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 ml
750 ml
Description
Flacon en PP avec bouchon
Bouteille à centrifuger pour centrifugeuses Thermo Scientific, Sorvall,
• Bouteille fond plat PP 750mL
• Insertion directe dans les nacelles 750mL
• Bouchon vissant
• Bouteille fond plat PP 750mL
• Insertion directe dans les nacelles 750mL
• Bouchon vissant
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité | 400 ml (13 oz) |
Capacité (métrique) | 400 ml |
Capacité (impériale) | 13 oz |
Matériau | PP |
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses |