Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Agarose
L’anticorps monoclonal marqueur d’épitope HA 26181 et 26182 Thermo Scientific™ détecte spécifiquement le marquage par épitope HA dans les échantillons de marqueur. Il est validé pour l’immunoprécipitation
720.00€ - 2330.00€
Spécification
Type de produit Agarose
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Flacon
Conjugué Marqueur d’épitope HA (YPYDVPDYA)
Cible de purification Anticorps anti-HA
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11533060
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
26181
1 ml de résine stabilisée
720.00€
1 pièce
11543060
Afficher les documents
Thermo Scientific™
26182
5 ml de résine stabilisée
2330.00€
10mL
Description
Description
L’anticorps monoclonal marqueur d’épitope HA 26181 et 26182 Thermo Scientific™ détecte spécifiquement le marquage par épitope HA dans les échantillons de marqueur. Il est validé pour l’immunoprécipitation
Ce gène fait partie de la famille des protéines de fer-soufre de la NADH déshydrogénase (ubiquinone). La protéine codée est une sous-unité de la NADH-ubiquinone oxydoréductase (complexe I), le premier complexe enzymatique de la chaîne de transport d’électrons située dans la membrane mitochondriale interne. Des résultats d’épissage alternatif dans plusieurs variantes de transcrits et pseudogènes ont été identifiés sur les chromosomes 1, 4 et 17.
Espèces hôtes : Souris
Réactivité croisée : Marqueur
Isotype : IgG1
Clone : 2-2.2.14
Immunogène : YPYDVPDYA de peptide HA dérivé en ovalbumine
Formulation : 2 ml d’anticorps purifiés dans du PBS, avec 0,05 % d’azoture de sodium ; 7,2
Synonymes : hémagglutinine de la grippe humaine, marqueur HA, HA, marqueur d’épitope HA
Le PA5-27542 détecte le NDUFS5 dans les échantillons humains et de rats. Le PA5-27542 a été utilisé avec succès dans les procédures d’immunohistochimie (paraffine) et de transfert Western. PA5-27542 L’immunogène est un fragment recombinant correspondant à une région dans les acides aminés 1 et 106 du NDUFS5 humain.
Spécification
Spécification
Agarose
Flacon
Anticorps anti-HA
Résine d’agarose, affinité
Marqueur d’épitope HA (YPYDVPDYA)
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Certificats
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Agarose