Learn More
Thermo Scientific™ Normes de calibrage pour la DCO (demande chimique en oxygène) pour colorimètres AQUAfast
Les étalons d’étalonnage de la DCO (demande chimique en oxygène) sont utilisés pour les colorimètres Orion™ AQUAfast et conviennent parfaitement à la surveillance de l’environnement et des eaux usées.
99.40€ - 109.00€
Spécification
Quantité | 475 ml |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Colorimètre AQUAfast™ |
Certifications/Conformité | EPA |
À utiliser avec (application) | Idéal pour la surveillance de l’environnement et des eaux usées |
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10316522
|
Thermo Scientific™
CODS01 |
1000ppm |
99.40€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11707757
|
Thermo Scientific™
CODS10 |
10000ppm |
109.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les étalons de la DCO (demande chimique en oxygène) sont destinés à être utilisé avec les colorimètres Orion™ AQUAfast tels que le colorimètre AQ4000 Advanced et le colorimètre Orion AQUAfast II AQ2040. Les chimies COD peuvent être mesurées par ces colorimètres et sont idéales pour la surveillance de l’environnement et des eaux usées. Les étalons sont utilisés pour vérifier les opérations avant d’utiliser les instruments.
- À utiliser avec : Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ2040
- Deux normes d’étalonnage : 1000 ppm et 10000 ppm, tous deux en flacons de 475 ml
Informations sur la commande
Réactifs vendus séparément.
Spécification
475 ml | |
Colorimètre AQUAfast™ | |
EPA | |
Idéal pour la surveillance de l’environnement et des eaux usées |