Learn More
Nunc™ Systèmes de flacons non codés Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank
Stockez vos échantillons diagnostiques et biologiques dans de l’azote liquide en phase vapeur dans les systèmes de flacons non codés Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank.
Marque: Nunc™ 374223-BR
639.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21935" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez les échantillons biologiques et de diagnostic à la température de l’azote liquide en phase vapeur dans des systèmes de flacon Cryobank non codés Thermo Scientific™ Nunc™
Stockez vos échantillons diagnostiques et biologiques dans de l’azote liquide en phase vapeur dans les systèmes de flacons non codés Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank, compatibles avec l’équipement de bouchage / débouchage et les options d’étiquetage. Les produits Cryobank sont disponibles dans une gamme de volumes de 0.5 litre à 5.0 litres, et complétés par une gamme de certifications.Suivi sécurisé
- La structure monobloc solide élimine le risque de décollement des étiquettes pendant le stockage cryogénique, préservant ainsi l’identité des précieux échantillons.
Format de stockage supérieur
- Les tubes Cryobank sont disponibles dans des racks de la taille de microplaques ou peuvent être stockés dans des cryoboîtes classiques, s’adaptant ainsi à votre format de stockage favori.
- Le format microplaque est compatible avec vos pipettes multicanaux et l’équipement automatisé de manipulation des liquides.
- La fonction anti-rotation unique le rend compatible avec l’équipement automatisé de bouchage / débouchage dans les options à un seul canal, 8 canaux ou rack complet pour s’adapter aux multiples exigences en matière de rendement.
- Le bouchon en PP à joint d’étanchéité en TPE permet une meilleure étanchéité pendant le stockage à haute ou basse température.
- La surface à faible liaison permet une récupération maximale des échantillons de faible concentration.
Certifiés pour répondre à vos besoins en matière de stockage
- Certifiés CE et conformes aux exigences IATA pour un usage diagnostique et le transport
- Certifiés sans DNAse / RNAse (0.5/1.0 ml), apyrogènes (test-LAL), non toxiques (test USP, classe VI)
- Niveau garanti de stérilité 10-6 pour le stockage des échantillons les plus sensibles
Contrôle qualité rigoureux
- La validation des tests d’étanchéité effectuée au cours du processus de fabrication afin de garantir l’intégrité des échantillons est conservée.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Transparent | |
2 mL | |
48 | |
Aucun | |
En rack, 48 |
Stérile | |
480 | |
Nunc™ | |
PP |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur la page Web associée à la présente déclaration.