Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringues Nalgene™ - 25 mm de diamètre
Accepte les volumes d’échantillons de 10 à 50 ml
Marque: Thermo Scientific™ 199-2020
1169.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.91000kg
Description
Acétate de cellulose exempte de tensio-actif (SFCA)
- Faible liaison protéique
- Parfaits pour la stérilisation et la clarification d’échantillons biologiques/immunologiques, de milieux de culture cellulaire et d’additifs, et de fluides biologiques
- Aucun agent mouillant
- Boîtiers en acrylique modifié
- Membrane adaptée pour la stérilisation
- Faible liaison protéique
- Parfaits pour la filtration stérile et la clarification de tampons, de solutions aqueuses et de réactifs
- Boîtiers en acrylique modifié
- Stérile
- Naturellement hydrophiles, faible niveau de substances extractibles
- Utiles pour la stérilisation de cryoprotecteurs, tels que le DMSO et pour les applications avec des solvants aqueux/biologiques et non aqueux/HPLC/GC
- Boîtiers en polypropylène
- Autoclavables
Spécification
PTFE | |
Nonsterile | |
10 to 100 mL (sample) |
0.2 μm | |
Polypropylene | |
25 mm |