Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de rechange Nalgene™ pour pissettes économiques
Click to view available options
Finition de col:
24-400
28-400
Description
- Le bouchon et l’embout sont un moulage monobloc pour une parfaite étanchéité
- Extrémité pouvant être raccourcie pour fournir un débit plus important
- Ajustement serré du tube d’aspiration et du bouchon empêchant la séparation en cas de pression sur la pissette
- Étanches†
Spécification
Spécification
Matériau | En PP |
Finition de col | 24-400 |
À utiliser avec (équipement) | Pissette |