Learn More
Thermo Scientific™ Boîte de Petri Nalgene™
Incassable et réutilisable
Marque: Thermo Scientific™ 5500-0010
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.98700kg
Description
- Résiste à l’adhérence cellulaire
- Empilable pour plus de commodité
- Arêtes de verrouillage supérieures et inférieures
- Autoclavable
Spécification
Autoclavables | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
Boîte de 10 | |
100 mm |
PMP | |
Stérile | |
Empilable | |
15 mm |