Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette Labtip Blue, 1 000/sachet
En PP vierge de la plus haute qualité
Marque: Thermo Scientific™ 94300220
25.28 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Thermo Scientific™ Labtip standard pipette tips are made from 100% virgin polypropylene. These tips are available in 10, 200, 300 and 1000 μL sizes. Available in clear (10 μL and 300 μL), yellow (200 μL), blue (1000 μL), these tips for general lab use across countless liquid transfer applications.
- Injection double moulée pour une distribution maximale des échantillons et une adaptation optimale pour tout un éventail de pipeteurs
- Disponibles en 200 et 1000 μl, avec des versions en vrac et en rack
Spécification
1000 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Adaptation universelle | |
LabTip |
Sans filtre | |
Bleu | |
En vrac | |
Universelle | |
Polypropylène |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
22091B0 | Certificat de conformité | 21/01/2025 | 94300220 |
22202B0 | Certificat de conformité | 19/04/2023 | 94300220 |
22193B0 | Certificat de conformité | 19/04/2023 | 94300220 |
22141B0 | Certificat de conformité | 19/01/2023 | 94300220 |
22087B0 | Certificat de conformité | 10/01/2023 | 94300220 |