Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ SAX, granulométrie de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stabilité élevée aux phases aqueuses et aux phases mobiles à pH faible
- Appropriées pour l’analyse des petites molécules organiques, notamment des nucléotides et des acides organiques
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, contactez votre Service Client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L14 |
| Afficher plus |