Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ SAS C1, granulométrie de 3 μm
La phase présentant la plus faible rétention parmi les phases Hypersil greffées avec une chaîne alkyle
Marque: Thermo Scientific™ 30503-104630
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sélectivité pour les composés polaires et multifonctionnels
- Matériau de phase inverse à courte chaîne alkyle
- Pratiques pour les séparations en paire d’ions
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Colonne analytique | |
100 mm | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L13 | |
Silice | |
Mode mixte | |
Phase inverse et appariement d’ions |
4,6 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C1 | |
2.5% | |