Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ SAS C1, granulométrie de 3 μm
La phase présentant la plus faible rétention parmi les phases Hypersil greffées avec une chaîne alkyle
Marque:  Thermo Scientific™ 30503-154630
Code produit. 10406684
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Sélectivité pour les composés polaires et multifonctionnels
  • Matériau de phase inverse à courte chaîne alkyle
  • Pratiques pour les séparations en paire d’ions
Order Info
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
4.6 mm
3 μm
120 Å
C1
5%
Ion-Pair Separation
150 mm
2 à 8
170 m²/g
Silice
Ion-Pair Separation
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers