Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC en phase inverse Hypersil™ Phenyl (Ph), 3 μm, 4,6 mm x 150 mm
Code produit. 10170923 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10170923
Marque: Thermo Scientific™ 30903154630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 5% ; Taille des pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Colonne Hypersil Phenyl
• Rétention similaire à la MOS
• Recommandé pour la séparation en phase inverse de composés aromatiques et hydrocarbures aromatiques polycycliques
• Charge en carbone 5%
• Colonne Phenyl
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Type d’USP L11
Phase stationnaire Phényle (Ph)
Matériau de remplissage Phényle (Ph)
Taux de carbone 5%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” No
Phase Phase inverse