Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ MOS-2 (C8), granulométrie de 3 μm
Code produit. p-3134612 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10180983
Marque: Thermo Scientific™ 30303104630
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 6,50% ; Taille de pore : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
  • Phase fiable, présentant une rétention moindre
  • Durée de vie élevée des colonnes, mêmes dans des conditions basiques
  • Fabriquées selon les directives de qualité ISO 9001-2000
  • Abordables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 6.5%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse