Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Green ENV -- granulométrie de 5 μm
Taux de carbone : 7 % ; Taille de pores : 120 Å
Brand:  Thermo Scientific™ 31205-254630
364.78 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Product Code. 11532901
  • 928.71€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Contre-pressions plus faibles; UHPLC non requis Rétention optimale des composés non polaires Mécanisme d'interaction hydrophobe Sépare une large plage d'analytes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
4,6 mm
5 μm
L1
Analyse environnementale
250 mm
120 Å
7%
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers