Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection à montage rapide Hypersil —C18, C8, C1, silice
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Granulométrie:
5 μm
10 μm
“End-capped”:
Oui
Type d’USP:
L1
L13
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Installation simple et rapide
- Leur longueur de 10 mm assure la protection de la colonne avec un impact minimal sur l’application de chromatographie
- Des cartouches à montage rapide sont disponibles pour toutes les phases stationnaires Thermo Scientific
- Requièrent l’utilisation d’un support de cartouche de protection à montage rapide Uniguard™ (réf. catalogue 851-00, 852-00, 850-00 ; vendu séparément)
Spécification
Spécification
| Taux de carbone | 10% |
| Granulométrie | 10 μm |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Porosité | 120 Å |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Colonne HPLC Hypersil™ |
| Phase stationnaire | C18 |
| Forme des particules | Sphérique |
| “End-capped” | Oui |
| Type d’USP | L1 |