Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection à montage rapide Hypersil —C18, C8, C1, silice
Protection pratique, économique et efficace pour prolonger la durée de vie des colonnes
Marque: Thermo Scientific™ 30505-013001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fast and simple installation
- 10mm length provides column protection with minimal impact on chromatography application
- Drop-In cartridges are available for all Thermo Scientific stationary phases
- Require the use of a Uniguard™ Direct-Connection Drop-In Guard Cartridge Holder (Cat. Nos. 851-00, 852-00, 850-00; sold separately)
Spécification
2.5% | |
10 mm | |
3 mm | |
Hypersil™ SAS (C1) | |
Oui |
5 μm | |
120 Å | |
Colonne HPLC Hypersil™ | |
Spherical | |
L13 |