Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC en phase inverse Hypersil™ BDS C18, 3 μm, 3 mm x 30 mm
Code produit. p-3015615 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
70 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
4.6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10619595
Marque: Thermo Scientific™ 28103033030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un bon choix pour les laboratoires d’AQ / de CQ recherchant une colonne robuste et polyvalente pour des applications requérant longévité et reproductibilité
  • Pour l’analyse des bases avec une activité des silanols résiduels minimale
  • Reproductibilité exceptionnelle
  • Économiques, colonnes à usage général
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 30 mm
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 9
Porosité 130 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 11%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse