Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ APS-2, granulométrie de 3 μm et de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En mode phase inverse, les colonnes Hypersil APS-2 sont excellentes pour l’analyse des glucides : sensibilité supplémentaire pour les sucres
- Sélectivité alternative à la silice lorsqu’elles sont utilisées en phase normale
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L8 |
| Phase stationnaire | Amino (NH2) |
| Gamme de produits | Hypersil classique |
| Afficher plus |