Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ APS-2, granulométrie de 3 μm et de 5 μm
Code produit. 10458194 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10458194
Marque: Thermo Scientific™ 30703104030
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Phase aminopropyl polyvalente présentant d’excellentes propriétés chromatographiques en trois modes : échange d’anions faibles, phase inverse et phase normale
  • En mode phase inverse, les colonnes Hypersil APS-2 sont excellentes pour l’analyse des glucides : sensibilité supplémentaire pour les sucres
  • Sélectivité alternative à la silice lorsqu’elles sont utilisées en phase normale
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 4 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L8
Phase stationnaire Amino (NH2)
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 2%
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC