Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection HPLC Hypercarb™ Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
510.00€ - 639.43€
Spécification
Granulométrie 5 μm
Phase stationnaire Hypercarb
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11573201
Afficher les documents
Thermo Scientific™
35005-012106
2,1mm 10 mm
639.43€
2 pièces
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11543211
Afficher les documents
Thermo Scientific™
35005-024006
4 mm 20 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
  • Adaptées pour résoudre les séparations problématiques
  • Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
  • Orthogonalité réelle par rapport au modèle C18
  • Substances structuralement proches séparées
  • Excellentes pour les applications à haute température
Spécification
Spécification
5 μm
Hypercarb