Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypercarb™, granulométrie de 7 μm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 100 % ; Taille de pores : 250 Å ; Phase de colonne : Phase normale et inverse
Marque: Thermo Scientific™ 35007-104630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Adaptée pour résoudre les séparations problématiques
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport au modèle C18
- Substances structuralement proches séparées
- Stabilité de pH 0 à 14
- Excellentes pour les applications à haute température
Informations sur la commande
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Colonne analytique | |
1 ml/min | |
7 μm | |
250 Å | |
105°C | |
Carbone graphite poreux | |
Carbone graphite poreux | |
Mode mixte |
4,6 mm | |
100 mm | |
0 à 14 | |
120 m²/g | |
L109 | |
Hypercarb | |
100% | |
Phase normale et inverse |