Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer for GeneJET Gel Extraction Kit
Le tampon de lavage Thermo Scientific™ GeneJET™ est un composant du kit d’extraction de gel GeneJET (K0691/K0692) et peut être acheté séparément. Fourni en aliquotes de 45 ml.
Marque: Thermo Scientific™ R1341
35.68 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thermo Scientific GeneJET Wash Buffer is a component of the GeneJET Gel Extraction Kit (Cat No. K0691, K0692) and may be purchased separately. Provided in 45 mL aliquots.
Spécification
Tampon de lavage | |
GeneJET | |
Solution tampon |
Kit d’extraction de gel GeneJET | |
45 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.